Orders LinkContactUsLinkComponent
Kaliumhydrogensulfat
Kaliumhydrogensulfat
Glass bottle for solids, 1.000 g
Katalog # ROTHP020.2
Ætsende
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Kaliumhydrogensulfat
Katalog # ROTHP020.2
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  7646-93-7
Kaliumhydrogensulfat
Glass bottle for solids, 1.000 g
CAS nummer:  7646-93-7
Price
484,65 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1.000 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Potassium bisulphate
  • CAS nummer:7646-93-7
  • Formel:KHSO₄
  • MDL nummer:MFCD00011404
  • Molecular Weight:136.17 g/mol
  • Merck Index:13,07695
  • Smeltende Pt:214 °C
  • Tæthed:2,32 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-594-1
  • FN:2509
  • ADR:8,II
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1.000 g
Specifikationer