Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Diisopropylether

Diisopropylether

10 L
Katalog # ROTHT919.3
Brandfarlig
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Diisopropylether
Katalog # ROTHT919.3
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  108-20-3
Diisopropylether
Diisopropylether

10 L

CAS nummer:  108-20-3
Price
2.352,30 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Isopropyl ether
  • CAS nummer:108-20-3
  • Formel:(CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
  • MDL nummer:MFCD00008880
  • Molecular Weight:102.18 g/mol
  • Merck Index:13,05232
  • Kogende Pt:68,5 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–86 °C
  • Tæthed:0,726 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–28 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-560-6
  • FN:1159
  • ADR:3,II
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakn:
    10 L

Specifikationer