Diisopropylether
Glass bottle, 2,5 L
Katalog # ROTHT899.2
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Isopropyl ether
- CAS nummer:108-20-3
- Formel:(CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
- MDL nummer:MFCD00008880
- Molecular Weight:102.18 g/mol
- Merck Index:13,05232
- Kogende Pt:68,5 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–86 °C
- Tæthed:0,726 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:–28 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:203-560-6
- FN:1159
- ADR:3,II
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:2,5 L