Orders LinkContactUsLinkComponent
Kaliumacetat
Kaliumacetat
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # ROTHT874.2
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Kaliumacetat
Katalog # ROTHT874.2
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  127-08-2
Kaliumacetat
Kaliumacetat
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS nummer:  127-08-2
Price
581,73 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Acetic acid potassium salt
  • CAS nummer:127-08-2
  • Formel:CH₃COOK
  • MDL nummer:MFCD00012458
  • Molecular Weight:98.14 g/mol
  • Merck Index:13,07687
  • Smeltende Pt:304 °C
  • Tæthed:1,57 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:>250 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-822-2
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 kg