Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammoniumacetat
Ammoniumacetat
25 kg
Katalog # ROTHT872.5
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Ammoniumacetat
Katalog # ROTHT872.5
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  631-61-8
Ammoniumacetat
Ammoniumacetat
25 kg
CAS nummer:  631-61-8
Price
4.965,97 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Acetic acid ammonium salt
  • CAS nummer:631-61-8
  • Formel:H₃CCOONH₄
  • MDL nummer:MFCD00013066
  • Molecular Weight:77.08 g/mol
  • Merck Index:13,00495
  • Smeltende Pt:114 °C
  • Tæthed:1,17 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:136 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:211-162-9
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    25 kg
Specifikationer