Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Eddikesyre 96% ≥96%

Glass bottle, 2,5 L
Katalog # ROTHT179.2
Brandfarlig
Ætsende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Eddikesyre 96% ≥96%
Katalog # ROTHT179.2
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  64-19-7
Eddikesyre 96% ≥96%
Eddikesyre 96% ≥96%

Glass bottle, 2,5 L

CAS nummer:  64-19-7
Price
519,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
  • CAS nummer:64-19-7
  • Formel:H₃CCOOH
  • MDL nummer:MFCD00036152
  • Molecular Weight:60.05 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-580-7
  • FN:2789
  • ADR:8,II
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    2,5 L

Specifikationer