Orders LinkContactUsLinkComponent
Vand
Vand
30 L
Katalog # ROTHT172.5
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Vand
Katalog # ROTHT172.5
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  7732-18-5
CAS nummer:  7732-18-5
Price
1.262,03 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 30 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Hydrogen oxide
  • CAS nummer:7732-18-5
  • Formel:H₂O
  • MDL nummer:MFCD00011332
  • Molecular Weight:18.02 g/mol
  • Merck Index:13,10098
  • Kogende Pt:100 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:0 °C
  • Tæthed:1 g/cm³ (4 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-791-2
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    30 L