Milk, powder
Glass bottle for solids, 500 g
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:999999-99-4
- EINECS:310-127-6
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:500 g