Orders LinkContactUsLinkComponent
Terpentin olie
Terpentin olie
10 L
Katalog # ROTHT139.3
Brandfarlig
Sundhed
Irriterende
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Terpentin olie
Katalog # ROTHT139.3
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  8006-64-2
Terpentin olie
10 L
CAS nummer:  8006-64-2
Price
3.950,38 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Oil of turpentine, Fir oil, Turpentine, Turpentine, Rectified, Pine oil, L-Turpentine
  • CAS nummer:8006-64-2
  • MDL nummer:MFCD00147790
  • Kogende Pt:153…175 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–60…–50 °C
  • Tæthed:0,854…0.868 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:35 °C
  • EINECS:232-350-7
  • FN:1299
  • ADR:3,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    10 L