Orders LinkContactUsLinkComponent
Methylrød
Glass bottle for solids, 10 g
Katalog # ROTHT120.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Methylrød
Katalog # ROTHT120.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  493-52-7
Methylrød
Glass bottle for solids, 10 g
CAS nummer:  493-52-7
Price
168,02 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonymer:  2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid, 2-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzoic acid
  • CAS nummer:493-52-7
  • Formel:C₁₅H₁₅N₃O₂
  • MDL nummer:MFCD00002425
  • Molecular Weight:269.3 g/mol
  • Merck Index:12,06199
  • Smeltende Pt:178…182 °C
  • Tæthed:1,31 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:207-776-1
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    10 g
Specifikationer