Orders LinkContactUsLinkComponent
Zinkoxid
Zinkoxid
500 g
Katalog # ROTHT114.1
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Zinkoxid
Katalog # ROTHT114.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  1314-13-2
Zinkoxid
500 g
CAS nummer:  1314-13-2
Price
611,60 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
  • CAS nummer:1314-13-2
  • Formel:ZnO
  • MDL nummer:MFCD00011300
  • Molecular Weight:81.39 g/mol
  • Merck Index:13,10200
  • Smeltende Pt:1975 °C
  • Tæthed:5,61 g/cm³ (25 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:215-222-5
  • FN:3077
  • ADR:9,III
  • NÅ:01-2119463881-32
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    500 g
Specifikationer