Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Propanol
5 L
  ROTH9866.6
Marketsource
 :   Roth Carl
2-Propanol
  ROTH9866.6
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  67-63-0
2-Propanol
2-Propanol
5 L
 :  67-63-0
1 * 5 L
 :  Isopropylalkohol
  •  :67-63-0
  •  :(CH₃)₂CHOH
  •  :MFCD00011674
  •  :60.1 g/mol
  •  :13,05228
  •  :82 °C (1013 hPa)
  •  :–89 °C
  •  :0,786 g/cm³ (20 °C)
  •  :12 °C
  •  :Stue temperatur
  •  :200-661-7
  •  :1219
  •  :3,II
  •  :01-2119457558-25
  • Pakn:
    5 L