2-Propanol
Glass bottle, 2,5 L
Katalog # ROTH9866.5
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Isopropylalkohol
- CAS nummer:67-63-0
- Formel:(CH₃)₂CHOH
- MDL nummer:MFCD00011674
- Molecular Weight:60.1 g/mol
- Merck Index:13,05228
- Kogende Pt:82 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–89 °C
- Tæthed:0,786 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:12 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-661-7
- FN:1219
- ADR:3,II
- NÅ:01-2119457558-25
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:2,5 L