Orders LinkContactUsLinkComponent
Isooctan
Glass bottle, 2,5 L
  ROTH9860.3
Marketsource
 :   Roth Carl
Isooctan
  ROTH9860.3
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  540-84-1
Isooctan
Isooctan
Glass bottle, 2,5 L
 :  540-84-1
1 * 2,5 L
 :  Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
  •  :540-84-1
  •  :(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
  •  :MFCD00008943
  •  :114.23 g/mol
  •  :13,05212
  •  :99,2 °C (1013 hPa)
  •  :–107 °C
  •  :0,692 g/cm³ (20 °C)
  •  :–12 °C
  •  :Stue temperatur
  •  :208-759-1
  •  :1262
  •  :3,II
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    2,5 L