Orders LinkContactUsLinkComponent
Kviksølv
Kviksølv
Glass bottle for solids, 100 g
  ROTH7593.1
Marketsource
 :   Roth Carl
Kviksølv
  ROTH7593.1
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  7439-97-6
Kviksølv
Glass bottle for solids, 100 g
 :  7439-97-6
317,37 kr
1 * 100 g
  •  :7439-97-6
  •  :Hg
  •  :MFCD00011035
  •  :200.59 g/mol
  •  :13,05925
  •  :356,5 °C (1013 hPa)
  •  :–39 °C
  •  :13,54 g/cm³ (20 °C)
  •  :Stue temperatur
  •  :231-106-7
  •  :2809
  •  :8,III
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 g