Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumsilikat
Natriumsilikat
5 L
Katalog # ROTH7561.2
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Natriumsilikat
Katalog # ROTH7561.2
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  1344-09-8
Natriumsilikat
5 L
CAS nummer:  1344-09-8
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Vandglas
  • CAS nummer:1344-09-8
  • Formel:Na₂O(SiO₂)x·xH₂O
  • MDL nummer:MFCD00003492
  • Merck Index:13,08751
  • Tæthed:1,39 g/cm³ (25 °C)
  • EINECS:215-687-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    5 L