Natriumsilikat
Glass bottle, 1 L
Katalog # ROTH7561.1
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Vandglas
- CAS nummer:1344-09-8
- Formel:Na₂O(SiO₂)x·xH₂O
- MDL nummer:MFCD00003492
- Merck Index:13,08751
- Tæthed:1,39 g/cm³ (25 °C)
- EINECS:215-687-4
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:1 L