Orders LinkContactUsLinkComponent
Eddikesyre 60%
Eddikesyre 60%
Glass bottle, 1 L
Katalog # ROTH7329.1
Ætsende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Eddikesyre 60%
Katalog # ROTH7329.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  64-19-7
Eddikesyre 60%
Eddikesyre 60%
Glass bottle, 1 L
CAS nummer:  64-19-7
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
  • CAS nummer:64-19-7
  • Formel:H₃CCOOH
  • MDL nummer:MFCD00036152
  • Molecular Weight:60.05 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-580-7
  • FN:2790
  • ADR:8,II
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1 L