Orders LinkContactUsLinkComponent
Benzen
Glass bottle, 100 mL
  ROTH7173.4
Marketsource
 :   Roth Carl
Benzen
  ROTH7173.4
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  71-43-2
Benzen
Benzen
Glass bottle, 100 mL
 :  71-43-2
238,22 kr
1 * 100 mL
 :  Cyclohexatriene
  •  :71-43-2
  •  :C₆H₆
  •  :MFCD00003009
  •  :78.11 g/mol
  •  :13,01066
  •  :80,1 °C (1013 hPa)
  •  :5,5 °C
  •  :0,878 g/cm³ (20 °C)
  •  :–11 °C
  •  :Stue temperatur
  •  :200-753-7
  •  :1114
  •  :3,II
  •  :01-2119447106-44
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    100 mL