Benzen
Glass bottle, 500 mL
Katalog # ROTH7173.3
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Cyclohexatriene
- CAS nummer:71-43-2
- Formel:C₆H₆
- MDL nummer:MFCD00003009
- Molecular Weight:78.11 g/mol
- Merck Index:13,01066
- Kogende Pt:80,1 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:5,5 °C
- Tæthed:0,878 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:–11 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-753-7
- FN:1114
- ADR:3,II
- NÅ:01-2119447106-44
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:500 mL