Orders LinkContactUsLinkComponent
D(-)-Ribose
D(-)-Ribose
Glass bottle for solids, 10 g
Katalog # ROTH7168.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
D(-)-Ribose
Katalog # ROTH7168.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  50-69-1
D(-)-Ribose
Glass bottle for solids, 10 g
CAS nummer:  50-69-1
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:50-69-1
  • Formel:C₅H₁₀O₅
  • MDL nummer:MFCD00135453
  • Molecular Weight:150.13 g/mol
  • Merck Index:12,08371
  • Kogende Pt:331 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:90…95 °C
  • Tæthed:0,8 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-059-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    10 g