Ethylenglycol
Glass bottle, 2,5 L
Katalog # ROTH6881.2
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 1,2-Ethandiol, Glykol
- CAS nummer:107-21-1
- Formel:HOCH₂CH₂OH
- MDL nummer:MFCD00002885
- Molecular Weight:62.07 g/mol
- Merck Index:13,03832
- Kogende Pt:196…198 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–13 °C
- Tæthed:1,115 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:116 °C
- Opbevaringstemperatur:Køleskab
- EINECS:203-473-3
- NÅ:01-2119456816-28
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:2,5 L



