Dextrin, white
5 kg
Katalog # ROTH6778.2
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Dextrin
- CAS nummer:9004-53-9
- Formel:(C₆H₁₂O₆)n
- MDL nummer:MFCD00081554
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:232-675-4
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:5 kg