Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumacetat
Natriumacetat
25 kg
Katalog # ROTH6773.5
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Natriumacetat
Katalog # ROTH6773.5
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  127-09-3
Natriumacetat
25 kg
CAS nummer:  127-09-3
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Acetic acid sodium salt
  • CAS nummer:127-09-3
  • Formel:H₃CCOONa
  • MDL nummer:MFCD00012459
  • Molecular Weight:82.03 g/mol
  • Merck Index:12,08711
  • Kogende Pt:881,4 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:324 °C
  • Tæthed:1,528 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:>250 °C (closed cup)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-823-8
  • NÅ:01-2119485123-42
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    25 kg