Orders LinkContactUsLinkComponent
Cyclohexan
Cyclohexan
Glass bottle, 2,5 L
Katalog # ROTH6570.3
Brandfarlig
Sundhed
Irriterende
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Cyclohexan
Katalog # ROTH6570.3
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  110-82-7
Cyclohexan
Cyclohexan
Glass bottle, 2,5 L
CAS nummer:  110-82-7
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  • CAS nummer:110-82-7
  • Formel:C₆H₁₂
  • MDL nummer:MFCD00003814
  • Molecular Weight:84.16 g/mol
  • Merck Index:13,02752
  • Kogende Pt:81 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:7 °C
  • Tæthed:0,7785 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–18 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-806-2
  • FN:1145
  • ADR:3,II
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    2,5 L