Orders LinkContactUsLinkComponent
Cyclohexan
Glass bottle, 1 L
  ROTH6570.1
Marketsource
 :   Roth Carl
Cyclohexan
  ROTH6570.1
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  110-82-7
Cyclohexan
Cyclohexan
Glass bottle, 1 L
 :  110-82-7
1 * 1 L
 :  Hexahydrobenzene, Hexamethylene
  •  :110-82-7
  •  :C₆H₁₂
  •  :MFCD00003814
  •  :84.16 g/mol
  •  :13,02752
  •  :81 °C (1013 hPa)
  •  :7 °C
  •  :0,7785 g/cm³ (20 °C)
  •  :–18 °C
  •  :Stue temperatur
  •  :203-806-2
  •  :1145
  •  :3,II
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1 L