Orders LinkContactUsLinkComponent
Agarose
Glass bottle for solids, 5 g
Katalog # ROTH6351.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Agarose
Katalog # ROTH6351.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  9012-36-6
Agarose
Agarose
Glass bottle for solids, 5 g
CAS nummer:  9012-36-6
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:9012-36-6
  • MDL nummer:MFCD00081294
  • Smeltende Pt:60…90 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:232-731-8
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    5 g
Specifikationer