Orders LinkContactUsLinkComponent
Saltsyre 25%
Saltsyre 25%
Glass bottle, 2,5 L
Katalog # ROTH6331.2
Ætsende
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Saltsyre 25%
Katalog # ROTH6331.2
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  7647-01-0
Saltsyre 25%
Glass bottle, 2,5 L
CAS nummer:  7647-01-0
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
  • CAS nummer:7647-01-0
  • Formel:HCl
  • MDL nummer:MFCD00011324
  • Molecular Weight:36.46 g/mol
  • Kogende Pt:110 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–30 °C
  • Tæthed:1,18 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-595-7
  • FN:1789
  • ADR:8,II
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    2,5 L
  • Cat. No.:
    ROTH6331.2