Dichlormethan
25 L
ROTH6053.5
Marketsource
: Methylenchlorid
- :75-09-2
- :CH₂Cl₂
- :MFCD00000881
- :84.93 g/mol
- :12,06140
- :39,8 °C (1013 hPa)
- :–95 °C
- :1,322 g/cm³ (20 °C)
- :Stue temperatur
- :200-838-9
- :1593
- :6.1,III
- Pakn:25 L