Orders LinkContactUsLinkComponent
Propionsyre
Propionsyre
Glass bottle, 2,5 L
Katalog # ROTH6026.3
Ætsende
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Propionsyre
Katalog # ROTH6026.3
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  79-09-4
Propionsyre
Glass bottle, 2,5 L
CAS nummer:  79-09-4
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Propanoic acid
  • CAS nummer:79-09-4
  • Formel:C₃H₆O₂
  • MDL nummer:MFCD00002756
  • Molecular Weight:74.08 g/mol
  • Merck Index:13,07917
  • Kogende Pt:141 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–21 °C
  • Tæthed:0,99 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:49 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:201-176-3
  • FN:3463
  • ADR:8,II
  • NÅ:01-2119486971-24
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    2,5 L