Propionsyre
Glass bottle, 500 mL
Katalog # ROTH6026.2
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Propanoic acid
- CAS nummer:79-09-4
- Formel:C₃H₆O₂
- MDL nummer:MFCD00002756
- Molecular Weight:74.08 g/mol
- Merck Index:13,07917
- Kogende Pt:141 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–21 °C
- Tæthed:0,99 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:49 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:201-176-3
- FN:3463
- ADR:8,II
- NÅ:01-2119486971-24
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:500 mL