Orders LinkContactUsLinkComponent
Ponceau S
Glass bottle for solids, 25 g
Katalog # ROTH5938.1
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Ponceau S
Katalog # ROTH5938.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  6226-79-5
Ponceau S
Glass bottle for solids, 25 g
CAS nummer:  6226-79-5
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  3-Hydroxy-4-(2-sulpho-4-[4-sulphophenylazo]phenylazo)-2,7-naphthalenedisulphonic acid sodium salt, CI 27195, Ponceau, 3-Hydroxy-4-((2-sulpho-4-((4-sulphophenyl)diazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalene-2,7-disulphonic acid, tetrasodium salt
  • CAS nummer:6226-79-5
  • Formel:C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
  • MDL nummer:MFCD00003892
  • Molecular Weight:760.56 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:228-319-2
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    25 g
Specifikationer