Kaffesyre
Glass bottle for solids, 50 g
Katalog # ROTH5869.2
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)acrylic acid
- CAS nummer:331-39-5
- Formel:C₉H₈O₄
- MDL nummer:MFCD00004392
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- Merck Index:12,01673
- Kogende Pt:366 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:234…237 °C
- EINECS:206-361-2
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:50 g