Orders LinkContactUsLinkComponent
Benzen
Glass bottle, 1 L
Katalog # ROTH5785.1
Brandfarlig
Sundhed
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Benzen
Katalog # ROTH5785.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  71-43-2
Benzen
Benzen
Glass bottle, 1 L
CAS nummer:  71-43-2
Price
466,73 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Cyclohexatriene
  • CAS nummer:71-43-2
  • Formel:C₆H₆
  • MDL nummer:MFCD00003009
  • Molecular Weight:78.11 g/mol
  • Merck Index:13,01066
  • Kogende Pt:80,1 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:5,5 °C
  • Tæthed:0,878 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:–11 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-753-7
  • FN:1114
  • ADR:3,II
  • NÅ:01-2119447106-44
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1 L
Specifikationer