Ammoniumchlorid
25 kg
Katalog # ROTH5470.5
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Ammonium muriate, Salmiac
- CAS nummer:12125-02-9
- Formel:NH₄Cl
- MDL nummer:MFCD00011420
- Molecular Weight:53.49 g/mol
- Merck Index:13,00510
- Smeltende Pt:335 °C
- Tæthed:1,5256 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:235-186-4
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:25 kg