Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammoniakvand 25%
Ammoniakvand 25%
30 L
  ROTH5460.4
Marketsource
 :   Roth Carl
Ammoniakvand 25%
  ROTH5460.4
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  1336-21-6
Ammoniakvand 25%
30 L
 :  1336-21-6
1 * 30 L
 :  Ammoniak
  •  :1336-21-6
  •  :NH₃
  •  :MFCD00066650
  •  :35.05 g/mol
  •  :32…37,7 °C (1013 hPa)
  •  :–60…–57,5 °C
  •  :0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
  •  :Stue temperatur
  •  :215-647-6
  •  :2672
  •  :8,III
Documents
  • Pakn:
    30 L