Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammoniakvand 25%
Ammoniakvand 25%
10 L
Katalog # ROTH5460.3
Ætsende
Irriterende
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Ammoniakvand 25%
Katalog # ROTH5460.3
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  1336-21-6
Ammoniakvand 25%
10 L
CAS nummer:  1336-21-6
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Ammoniak
  • CAS nummer:1336-21-6
  • Formel:NH₃
  • MDL nummer:MFCD00066650
  • Molecular Weight:35.05 g/mol
  • Kogende Pt:32…37,7 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–60…–57,5 °C
  • Tæthed:0,88…0.91 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:215-647-6
  • FN:2672
  • ADR:8,III
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    10 L
Specifikationer