Orders LinkContactUsLinkComponent
Glutaraldehyd
Glutaraldehyd
Glass bottle, 500 mL
Katalog # ROTH4995.1
Giftig
Ætsende
Sundhed
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Glutaraldehyd
Katalog # ROTH4995.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  111-30-8
Glutaraldehyd
Glass bottle, 500 mL
CAS nummer:  111-30-8
Price
914,78 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Glutaral
  • CAS nummer:111-30-8
  • Formel:C₅H₈O₂
  • MDL nummer:MFCD00007025
  • Molecular Weight:100.12 g/mol
  • Merck Index:13,04485
  • Kogende Pt:188 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–10 °C
  • Tæthed:1,014 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
  • EINECS:203-856-5
  • ADR:6.1,II
  •  :Density: 1.014 g/cm³ (20 °C)
  • FN:2927
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    500 mL
Specifikationer