Orders LinkContactUsLinkComponent
Geraniol
Glass bottle, 25 mL
Katalog # ROTH4988.1
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Geraniol
Katalog # ROTH4988.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  106-24-1
Geraniol
Glass bottle, 25 mL
CAS nummer:  106-24-1
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  (E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol
  • CAS nummer:106-24-1
  • Formel:C₁₀H₁₈O
  • MDL nummer:MFCD00002917
  • Molecular Weight:154.25 g/mol
  • EINECS:203-377-1
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    25 mL
Specifikationer