Orders LinkContactUsLinkComponent
D(-)-Fructose
25 kg
Katalog # ROTH4981.3
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
D(-)-Fructose
Katalog # ROTH4981.3
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  57-48-7
D(-)-Fructose
D(-)-Fructose
25 kg
CAS nummer:  57-48-7
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  D(-)-Levulose, (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, β-D-(-)-Fructose, Fructose
  • CAS nummer:57-48-7
  • Formel:C₆H₁₂O₆
  • MDL nummer:MFCD00148910
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Merck Index:13,04295
  • Kogende Pt:552 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:100…110 °C
  • Tæthed:1,59 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-333-3
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    25 kg
Specifikationer