n-Pentan
Glass bottle, 2,5 L
Katalog # ROTH4978.2
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Pentan
- CAS nummer:109-66-0
- Formel:H₃C(CH₂)₃CH₃
- MDL nummer:MFCD00009498
- Molecular Weight:72.15 g/mol
- Merck Index:13,07193
- Kogende Pt:35…36 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–130 °C
- Tæthed:0,63 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:–40 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:203-692-4
- FN:1265
- ADR:3,II
- NÅ:01-2119459286-30
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:2,5 L