Orders LinkContactUsLinkComponent
1-Tetradecanol
Glass bottle, 1 L
Katalog # ROTH4741.2
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
1-Tetradecanol
Katalog # ROTH4741.2
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  112-72-1
1-Tetradecanol
Glass bottle, 1 L
CAS nummer:  112-72-1
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymer:  1-Tetradecyl alcohol, 1-Hydroxy tetradecane, Myristyl alcohol
  • CAS nummer:112-72-1
  • Formel:H₃C(CH₂)₁₂CH₂OH
  • MDL nummer:MFCD00004757
  • Molecular Weight:214.39 g/mol
  • Merck Index:13,06361
  • Kogende Pt:289 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:37…39 °C
  • Tæthed:0,8 g/cm³ (60 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-000-3
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1 L
Specifikationer