Orders LinkContactUsLinkComponent
Tetrachlorethylen
Tetrachlorethylen
Glass bottle, 2,5 L
Katalog # ROTH4737.3
Sundhed
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Tetrachlorethylen
Katalog # ROTH4737.3
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  127-18-4
Tetrachlorethylen
Tetrachlorethylen
Glass bottle, 2,5 L
CAS nummer:  127-18-4
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Tetrachloroethene, Ethylene tetrachloride, PCE, Perchloroethylene
  • CAS nummer:127-18-4
  • Formel:C₂Cl₄
  • MDL nummer:MFCD00000834
  • Molecular Weight:165.83 g/mol
  • Merck Index:12,09332
  • Kogende Pt:121,1 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–22 °C
  • Tæthed:1,63 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:204-825-9
  • FN:1897
  • ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    2,5 L
Specifikationer