Orders LinkContactUsLinkComponent
D(+)-Sucrose
25 kg
Katalog # ROTH4621.5
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
D(+)-Sucrose
Katalog # ROTH4621.5
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  57-50-1
D(+)-Sucrose
D(+)-Sucrose
25 kg
CAS nummer:  57-50-1
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
  • CAS nummer:57-50-1
  • Formel:C₁₂H₂₂O₁₁
  • MDL nummer:MFCD00006626
  • Molecular Weight:342.3 g/mol
  • Merck Index:13,08966
  • Smeltende Pt:169…170 °C
  • Tæthed:1,29 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-334-9
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    25 kg
Specifikationer