Orders LinkContactUsLinkComponent
Eddikesyreanhydrid
Eddikesyreanhydrid
Plastic bottle, 2,5 L
Katalog # ROTH4483.2
Brandfarlig
Ætsende
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Eddikesyreanhydrid
Katalog # ROTH4483.2
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  108-24-7
Eddikesyreanhydrid
Eddikesyreanhydrid
Plastic bottle, 2,5 L
CAS nummer:  108-24-7
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Acetyl oxide, Acetyl acetate
  • CAS nummer:108-24-7
  • Formel:(CH₃CO)₂O
  • MDL nummer:MFCD00008705
  • Molecular Weight:102.09 g/mol
  • Merck Index:13,00057
  • Kogende Pt:139,9 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–73 °C
  • Tæthed:1,08 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:49 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-564-8
  • FN:1715
  • ADR:8,II
  • NÅ:01-2119486470-36
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    2,5 L