Nitrobenzen
Glass bottle, 500 mL
Katalog # ROTH4394.2
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:98-95-3
- Formel:C₆H₅NO₂
- MDL nummer:MFCD00007043
- Molecular Weight:123.11 g/mol
- Merck Index:13,06621
- Kogende Pt:210,8 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:5,7 °C
- Tæthed:1,2037 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:88 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:202-716-0
- FN:1662
- ADR:6.1,II
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:500 mL