Orders LinkContactUsLinkComponent
Nitrobenzen
Glass bottle, 1 L
  ROTH4394.1
Marketsource
 :   Roth Carl
Nitrobenzen
  ROTH4394.1
 :  Roth Carl
Marketsource
 :  98-95-3
Nitrobenzen
Glass bottle, 1 L
 :  98-95-3
1 * 1 L
  •  :98-95-3
  •  :C₆H₅NO₂
  •  :MFCD00007043
  •  :123.11 g/mol
  •  :13,06621
  •  :210,8 °C (1013 hPa)
  •  :5,7 °C
  •  :1,2037 g/cm³ (20 °C)
  •  :88 °C
  •  :Stue temperatur
  •  :202-716-0
  •  :1662
  •  :6.1,II
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    1 L