Orders LinkContactUsLinkComponent
Ninhydrin
Ninhydrin
Glass bottle for solids, 25 g
Katalog # ROTH4378.1
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Ninhydrin
Katalog # ROTH4378.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  485-47-2
Ninhydrin
Ninhydrin
Glass bottle for solids, 25 g
CAS nummer:  485-47-2
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
  • CAS nummer:485-47-2
  • Formel:C₉H₆O₄
  • MDL nummer:MFCD00003791
  • Molecular Weight:178.14 g/mol
  • Merck Index:13,06582
  • Kogende Pt:351 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:250…258 °C
  • Tæthed:0,862 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:207-618-1
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    25 g