Natriummetaphosphat
25 kg
Katalog # ROTH4356.5
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:10361-03-2
- Formel:NaPO₃
- Molecular Weight:101.96 g/mol
- Smeltende Pt:625 °C
- Tæthed:2,54 g/cm³ (20 °C)
- :Density: 2.54 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:233-782-9
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:25 kg