Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriummetaphosphat
Natriummetaphosphat
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # ROTH4356.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Natriummetaphosphat
Katalog # ROTH4356.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  10361-03-2
Natriummetaphosphat
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS nummer:  10361-03-2
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • CAS nummer:10361-03-2
  • Formel:NaPO₃
  • Molecular Weight:101.96 g/mol
  • Smeltende Pt:625 °C
  • Tæthed:2,54 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 2.54 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:233-782-9
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 kg